Learn More
Ácido hircinoico, TRC
Código de producto. 30405735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30405735 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30405735 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH3567501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hircinoic Acid
CAS 54947-74-9
Fórmula molecular C9H18O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Methyloctanoic Acid, 4-Methylcaprylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18O2/c1-3-4-5-8(2)6-7-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11)
SMILES CCCCC(C)CCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-metiloctanoico
Peso molecular (g/mol) 158.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1307