Learn More
Ácido hippúrico, TRC
Código de producto. 17994265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17994265 1 g 1 g
17933565 10 g 10 g
17931245 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994265 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH3567001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 495-69-2
Fórmula molecular C9 H9 N O3
Peso molecular (g/mol) 179.17
Sinónimo Hippuric acid (8CI), 2-(Benzoylamino)acetic acid, 2-Benzamidoacetic acid, Acetic acid, (benzoylamino)-, Benzamidoacetic acid, Benzoyl Glycocoll, Benzoylglycine, N-(Phenylcarbonyl)glycine, N-Benzoylglycine, NSC 9982, Phenylcarbonylaminoacetic acid, Glycine, N-benzoyl-, Hippuric Acid
Nombre IUPAC ácido 2-benzamidoacético
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hippuric acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO3/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0582