Learn More
Ácido hippúrico Sal sódica, TRC
Código de producto. 30402611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402611 250 mg
30395784 500 mg
30399671 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402611 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH347013250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 532-94-5
Fórmula molecular C9H8NNaO3
Peso molecular (g/mol) 201.15
Sinónimo N-Benzoylglycine Sodium Salt, Sodium Hippurate
Nombre IUPAC sodio; 2-benzamidoacetato
SMILES [Na+].[O-]C(=O)CNC(=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hippuric Acid Sodium Salt
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO3.Na/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.0402