Learn More
Hippuric acid, MedChemExpress
Código de producto. 16402698
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16402698 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16402698 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW016562
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Hippuric Acid (2-Benzamidoacetic acid), an acyl glycine produced by the conjugation of benzoic acid and glycine, is a normal component in urine as a metabolite of aromatic compounds from food.
Hippuric Acid (2-Benzamidoacetic acid), an acyl glycine produced by the conjugation of benzoic acid and glycine, is a normal component in urine as a metabolite of aromatic compounds from food.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hippuric acid
CAS 495-69-2
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H9NO3
Sinónimo 2-Benzamidoacetic acid
Información de solubilidad DMSO : 75 mg/mL (418.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(C1=CC=CC=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 179.17
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.17
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Polvo
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism