Learn More
Ácido hipúrico-d5, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Hippuric Acid-d5 |
| CAS | 53518-98-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C9 2H5 H4 N O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Glycine, N-(benzoyl-2,3,4,5,6-d5)- (ACI), Glycine, N-(benzoyl-d5)- (9CI), N-(Benzoyl-2,3,4,5,6-d5)glycine (ACI), N-Benzoyl-d5-glycine, Hippuric acid-d5, N-Benzoylglycine-D5 (phenyl-D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO3/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)NCC(=O)O)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzoil)amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 184.2 |
| Show More |