Learn More
Ácido hipúrico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10551201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10551201 100 g Frasco de plástico 100 g
10541201 5 g Frasco de vidrio 5 g
10725211 500 g Frasco de plástico 500 g
15159183 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10551201 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150271000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 495-69-2 | C9H9NO3 | 179.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 495-69-2
Fórmula molecular C9H9NO3
Peso molecular (g/mol) 179.18
Número MDL MFCD00002692
Clave InChI QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hippuric acid, n-benzoylglycine, glycine, n-benzoyl, benzoylglycine, benzamidoacetic acid, benzoylaminoacetic acid, hippurate, hippursaeure, phenylcarbonylaminoacetic acid, benzamidoessigsaeure
PubChem CID 464
ChEBI CHEBI:18089
SMILES OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hippuric acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 188.0°C to 191.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max. (105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 1% max. (Benzoic acid) (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CONHCH2CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 09,225
Fieser 01,432
Índice Merck 15,4753
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/250 mL cold water. Other solubilities: freely soluble in hot water,1g/100mL chloroform- 1g/400mL ether,1g/60mL amyl alcohol,freely soluble in hot ether,pract.insoluble in benzene,cs2 and petr.ether
Nombre IUPAC ácido 2-benzamidoacético
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino