Learn More
Ácido hipúrico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450593 1000 g 1000 g
11418890 100 g 100 g
11428890 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450593 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12690.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 495-69-2 | C9H9NO3 | 179.18 g/mol
Hippuric acid is used as a intermediate for the manufacturing medicine and other organic compounds. Hippuric acid can be used to study cell biology, chemical biology, bioactive small molecules, amino acid derivatives, peptide synthesis, chemical synthesis and nutrition. Hippuric acid has been used to inform the metabolism and urinary excretion of procyanidins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido hipúrico se utiliza como intermediario para la medicina de fabricación y otros compuestos orgánicos. El ácido hipúrico se puede utilizar para estudiar la biología celular, la biología química, las moléculas pequeñas bioactivas, los derivados de aminoácidos, la síntesis de péptidos, la síntesis química y la nutrición. También se ha utilizado para informar del metabolismo y la excreción urinaria de procianidinas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente cerrado herméticamente. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 495-69-2
Fórmula molecular C9H9NO3
Peso molecular (g/mol) 179.18
Número MDL MFCD00002692
Clave InChI QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hippuric acid, n-benzoylglycine, glycine, n-benzoyl, benzoylglycine, benzamidoacetic acid, benzoylaminoacetic acid, hippurate, hippursaeure, phenylcarbonylaminoacetic acid, benzamidoessigsaeure
PubChem CID 464
ChEBI CHEBI:18089
Nombre IUPAC ácido 2-benzamidoacético
SMILES OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hippuric acid
Punto de fusión 188°C to 191°C
Densidad 1.371
Fórmula lineal C6H5CONHCH2CO2H
Cantidad 1000 g
Beilstein 1073987
Índice Merck 14,4716
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.18
Porcentaje de pureza 98%