Learn More
Ácido hippúrico-13C6, TRC
Código de producto. 30010127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010127 5 mg 5 miligramos
30005881 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010127 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH3567035MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1163160-18-6
Fórmula molecular C313C6H9NO3
Peso molecular (g/mol) 185.13
Sinónimo N-(Benzoyl-1,2,3,4,5,6-13C6)-glycine
Nombre IUPAC 2-((1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexatrienecarbonilamino)ácido acético
SMILES OC(CNC([13C]1=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]1[H])=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hippuric Acid-13C6
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO3/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0784