missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIPK3 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498721 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498721 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP224521F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HIPK3 Polyclonal antibody specifically detects HIPK3 in Human, Mouse, Rat, Canine, Primate samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HIPK3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen Androgen receptor-interacting nuclear protein kinase, DYRK6Fas-interacting serine/threonine-protein kinase, EC 2.7.11.1, FIST, FIST3ANPK, homeodomain interacting protein kinase 3, homeodomain-interacting protein kinase 3, PKYHomolog of protein kinase YAK1, YAK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A portion of amino acids 850-900 of human HIPK3 was used as the immunogen.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10114
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.