Learn More
Tocris Bioscience™ HIOC, >98%
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30000834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30000834 10 mg 10 miligramos
30001041 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30000834 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5961/10
Selective TrkB receptor agonist; neuroprotectant
Selective TrkB receptor agonist. Protects neurons from excitotoxicity. Protects retinas from light-induced retinal degeneration (LIRD) in vivo. Blood brain barrier and blood-retinal barrier penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 314054-36-9
Fórmula molecular C16H19N3O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-2-oxo-3-piperidinecarboxamide
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.34
Pureza >98%
Peso molecular 301.346