Learn More
Hinokitiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Thujaplicin |
| CAS | 499-44-5 |
| Fórmula molecular | C10 H12 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,4,6-Cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-4-(1-methylethyl)-, 2,4,6-Cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-4-isopropyl- (6CI,8CI), 2-Hydroxy-4-(1-methylethyl)-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-Hydroxy-4-(propan-2-yl)cyclohepta-2,4,6-trien-1-one, 2-Hydroxy-4-isopropyl-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-Hydroxy-6-(propan-2-yl)cyclohepta-2,4,6-trien-1-one, 2-Hydroxy-6-propan-2-ylcyclohepta-2,4,6-trien-1-one, 4-Isopropyltropolone, 6-Isopropyltropolone, H 0142, HT-SF, Hinokitiol, Hinokitiol S-HT, Hyka 1, IPT, Kisei Pro-Sol N, NSC 18804, S-HT, beta-Thujaplicin, beta-Thujaplicine, β-Isopropyltropolon, β-Thujaplicin, β-Thujaplicine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-7(2)8-4-3-5-9(11)10(12)6-8/h3-7H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(C)C1=CC=CC(=O)C(=C1)O |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-4-propan-2-ilciclohepta-2,4,6-trien-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 164.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0837 |