Learn More
MedChemExpress Hinokitiol
Código de producto. 16458876
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
100 mg
Código de producto.
16458876 100 mg
1 options
Código de producto. 16458876 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYB2230
MedChemExpress Hinokitiol is a component of essential oils isolated from Chymacyparis obtusa, reduces Nrf2 expression, and decreases DNMT1 and UHRF1 mRNA and protein expression, with anti-infective, anti-oxidative, and anti-tumor activities.
Tekniske data
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 164.2 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 499-44-5
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (609.01 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Sinónimo β-Thujaplicin
Objetivo Keap1-Nrf2∣DNA Methyltransferase∣Virus Protease
Cantidad 100 mg
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.