Learn More
MedChemExpress Hinokitiol
Código de producto. 16454657
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
:
50 mg
Código de producto.
16454657 50 mg
1 options
Código de producto. 16454657
Marca: MedChemExpress HYB2230
MedChemExpress Hinokitiol is a component of essential oils isolated from Chymacyparis obtusa, reduces Nrf2 expression, and decreases DNMT1 and UHRF1 mRNA and protein expression, with anti-infective, anti-oxidative, and anti-tumor activities.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 164.2 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 499-44-5
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (609.01 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Sinónimo β-Thujaplicin
Objetivo Keap1-Nrf2∣DNA Methyltransferase∣Virus Protease