missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HINFP Polyclonal Antibody

Código de producto. 15731692 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15731692 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15731692 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA563921

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: GHPRFRYKEH EDGYMRLQLV RYESVELTQQ LLRQPQEGSG LGTSLNESSL QGIILETVPG EPGRKE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 83%, Rat - 83%.

MIZF interacts with methyl-CpG-binding protein-2 (MBD2; MIM 603547), a component of the MeCP1 histone deacetylase (HDAC) complex, and plays a role in DNA methylation and transcription repression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HINFP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica HINFP
N.º de referencia del gen Q9BQA5
Alias de gen AA589481; DKFZp434F162; Hinfp; HiNF-P; histone H4 gene-specific protein HiNF-P; histone H4 transcription factor; Histone nuclear factor P; MBD2 (methyl-CpG-binding protein)-interacting zinc finger protein; MBD2-interacting zinc finger; MBD2-interacting zinc finger 1; MBD2-interacting zinc finger protein; Methyl-CpG-binding protein 2-interacting zinc finger protein; MIZF; RGD1311492; ZNF743
Símbolos de los genes HINFP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human HINFP. Recombinant protein control fragment (Product #RP-101943).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25988
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.