Learn More
Thermo Scientific™ HindIII (10 U/μL)
Código de producto. 10272870 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10.000 U
5 x 5.000 unidades
5000 U
Tamaño de la unidad:
10000 unidades
5000 unidades
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10272870 5000 U 5000 unidades
10150740 5 x 5.000 unidades paquete de 5
10773911 10.000 U 10000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10272870 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ER0501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.92€
    38.65€ / paquete de 5000
    Ahorro 5.27€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La enzima de restricción HindIII reconoce los sitios A^AGCTT y corta mejor a 37 °C en tampón R.
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – Control de calidad estricto y proceso de fabricación líder del sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Aplicaciones
  • Clonación molecular
  • Mapas de sitios de restricción
  • Genotipado
  • Southern blot
  • Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Cantidad 5000 U
Tipo de producto HindIII