Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Himalaya
Código de producto. 15984240
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15984240 44 1 par
15918381 35 1 par
15928381 36 1 par
15914240 37 1 par
15924240 38 1 par
15934240 39 1 par
15944240 40 1 par
15954240 41 1 par
15964240 42 1 par
15974240 43 1 par
15994240 45 1 par
15904250 46 1 par
15914250 47 1 par
15924250 48 1 par
15938381 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 15984240 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM33454844
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un zapato moderno que no solamente tiene una apariencia atractiva, sino que también protege los pies por completo. El modelo Himalaya incluye puntera de acero y placa de acero inoxidable integrada. La suela de PU antideslizante de doble capa proporciona una protección adicional frente a los peligros del suelo.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
  • Estructura en nobuck engrasado
  • GripForce™ Easy Twist
  • Tiras reflectantes 3M™
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más sec
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Tipo de tapón Cordones
Color Negro
Diseñar Himalaya
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Nobuck engrasado
Tamaño 44
Material del dedo del pie Acero