missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Zapatos de seguridad de corte alto Hillite
Beschreibung
- Exterior y revestimiento transpirables.
- Cuello acolchado y lengüeta de fuelle para un ajuste ceñido.
- Exterior de cuero nobuck y malla de brillante de nailon.
- Revestimiento de malla 3D transpirable.
- Plantilla extraíble, textil y de espuma.
- Puntera compuesta.
- Suela no metálica (tejido compuesto) resistente a perforaciones.
- Suela de caucho de nitrilo cementado.
- Un par de cordones de repuesto.
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Negro, Gris, Naranja |
| Material de revestimiento | Revestimiento de malla 3D transpirable. |
| Material | Cuero, Nailon |
| Tamaño | 44 |
| Características exclusivas | Plantilla extraíble, textil y de espuma, suela no metálica (tejido compuesto) resistente a perforaciones, suela de caucho de nitrilo cementado. |
| Material de la suela | Nitrilo, tejido compuesto |
| Modelo | Alto |
| Material del dedo del pie | Compuesto |
| Peso (métrico) | 612 g por zapato de talla 8 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20345: 2011 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?