Descripción
- Equipo necesario: GM-HILED-RGB o GM-HILED-RIR
- Bolsa de piezas que debe instalar un profesional
- Solo funciona con GBOX mini
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Iluminación |
| Color | Rojo lejano |
| Para utilizar con (equipo) | GM-HILED-RGB o GM-HILED-RIR |