Learn More
JULABO™ Baño de circulación criocompacto High Tech™, serie CF
Código de producto. 10795173
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
De -30 °C a +200 °C
De -40 °C a +200 °C
Capacidad (métrico):
3,5 L
5,5 L
Anchura (métrico) interior:
160,02 mm
190,5 mm
Amperaje:
14 A
16 A
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura Capacidad (métrico) Anchura (métrico) interior Amperaje Tamaño de la unidad
10795173 De -30 °C a +200 °C 3,5 L 160,02 mm 14 A cada uno
10305353 De -40 °C a +200 °C 5,5 L 190,5 mm 16 A cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10795173 Proveedor JULABO™ N.º de proveedor 9400331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6941.38€
    6000.00€ / paquete de 1
    Ahorro 941.38€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de temperatura interna y externa. Ofrece baños de circulación compactos de refrigeración/calefacción. Las pequeñas dimensiones generales permiten que las unidades se coloquen en una superficie muy pequeña o dentro de una instalación compleja. Todos los modelos ofrecen una capacidad calorífica de 2 kW y una clasificación 3 según DIN12876-1.
  • Diseño ergonómico y funcionamiento sencillo
  • Pequeñas dimensiones generales para el mínimo espacio requerido
  • Teclado resistente a las salpicaduras
  • Pantalla VFD brillante y pantalla de diálogo LCD interactiva
  • Control de temperatura en cascada ICQ de alta precisión
  • Interfaz RS232/RS485 para conexión a PC
  • Etapas de bomba ajustables electrónicamente
  • Conexión a sensor externo Pt100
  • Programador integrado con los 60 pasos de 6 programas
  • Sistema de alerta rápida de nivel de líquido bajo
  • Calibración de 3 puntos
  • Funciones de control de temperatura TCF
  • Valor de corte de alta temperatura ajustable
  • Clasificación 3 según DIN12876-1
  • Conexiones de bomba para aplicaciones de temperatura externa
  • Abertura de baño para controlar la temperatura de pequeños objetos en el baño
  • Drenaje frontal
Especificaciones
Temperatura ambiente De 5 a 40 °C
Capacidad (métrico) 3,5 L
Capacidad de refrigeración 0,32 kW a 20 °C
Intervalo de temperatura De -30 °C a +200 °C
Pantalla VFD, LCD
Capacidad calorífica 2 kW
Incluye 2 racores cada uno para tubo de 8 y 12 mm de diámetro interior (conexiones de bomba M16x1 hembra)
Modelo CF31
Capacidad de la bomba De 22 a 26 L/min; de 0,2 a 0,7 bar
Resolución de temperatura 0,01 °C
Estabilidad de la temperatura ±0,02 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 46 × 24 × 40 cm
Dimensiones (L x An x Al) Interior 3 × 16 × 14 cm
Longitud (métrico) 459,74 mm
Longitud (métrico) interior 30,48 mm
Anchura (métrico) 238,76 mm
Anchura (métrico) interior 160,02 mm
Altura (métrico) 398,78 mm
Fondo interior (métrico) 139,7 mm
Peso con embalaje (métrico) 35,83 kg
Peso (métrico) 35 kg
Tensión 115 V
Amperaje 14 A
Frecuencia 60 Hz