Learn More
Uvex™ Polo de alta visibilidad 7479, naranja
Código de producto. 17285901 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17285901 XXXXXXL cada uno
17205901 Pequeño cada uno
17215901 Mediano cada uno
17225901 Grande cada uno
17235901 XL cada uno
17245901 XXL cada uno
17255901 XXXL cada uno
17265901 XXXXL cada uno
17275901 5X-Grande cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17285901 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 8827917
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Funcionalidad bien pensada, diseño deportivo, emocionantes contrastes de color, combinaciones de materiales inusuales y un corte que se ajusta como un guante.
  • Polo para hombre
  • Color: amarillo de advertencia/azul oscuro
  • Material: 50 % algodón, 50 % poliéster, 180 g/m2
  • Polo de manga larga, corte ergonómico, solapa de 3 botones ocultos, cuello de polo reforzado, 2 tiras reflectantes alrededor del tronco y el brazo
  • Bordado directo de pictograma de alta visibilidad en la parte delantera
  • Bordado directo Uvex en el brazo superior izquierdo
  • Bordado directo de logotipo reciclado en la espalda
  • Estándares: EN ISO 20471: 2013 clase 2 UV 801
  • OEKO-TEX™ Standard 100, Tallas: S- 6XL
  • Cuidado: lavable a 40 °C, sin cloro, sin lejía, no secar, planchado 1 punto, no limpiar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño XXXXXXL
Sexo Hombres
Material Algodón
Color Naranja
Estilo de cuello Cuello
Tipo de costura Rematada
Estilo de manga Manga larga
Tipo de tapón Cierres a presión
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Camisa de alta visibilidad
Grosor 180 g/m²