Learn More
Estándar de viscosidad a alta temperatura; con certificación UKAS ISO/IEC 17025 e ISO 17034, viscosidad 20,05 mPa.s (60 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 16010292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16010292 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 16010292 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor S60S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    85.82€ / 500 ml
    Ahorro 23.18€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Los estándares de viscosidad a alta temperatura certificados ISO 17025/ISO 17034 de Paragon sirven para la calibración y verificación de los viscosímetros capilares de vidrio y otros equipos de medición de la viscosidad en los que la temperatura de funcio
  • Certificado según ISO 17025/ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS
  • Cinemática (cSt), viscosidad dinámica (mPa·s) y densidad (g/ml) dadas a todas las temperaturas
  • Tamaño de envase estándar 500 ml
  • Plena trazabilidad con arreglo a las normas nacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Cantidad 500 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.