Learn More
Nabertherm™ Horno de tubo de alta temperatura para funcionamiento vertical, serie RHTV
Código de producto. 17388189 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del tubo de proceso (métrico):
50 mm
80 mm
120 mm
Temperatura (métrico):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del tubo de proceso (métrico) Temperatura (métrico) unitSize
17388189 50 mm 1600 °C cada uno
17398189 50 mm 1700 °C cada uno
17308199 50 mm 1800 °C cada uno
17328199 80 mm 1700 °C cada uno
17338199 80 mm 1800 °C cada uno
17348199 120 mm 1600 °C cada uno
17358199 120 mm 1700 °C cada uno
17368199 120 mm 1800 °C cada uno
17318199 80 mm 1600 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17388189 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor RV152V62AN
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los materiales de aislamiento de alta calidad hechos de placas de fibra formadas al vacío permiten un funcionamiento con ahorro de energía y un tiempo de calentamiento rápido debido al bajo almacenamiento de calor y la conductividad térmica.Los diferentes sistemas de suministro de gas permiten el desempeño bajo gases protectores o reactivos no inflamables o inflamables o bajo vacío.
  • Temperatura máxima:1600 °C, 1700 °C o 1800 °C
  • Elementos calefactores MoSI2, montados verticalmente para facilitar su sustitución
  • Aislamiento con placas de fibra cerámica formadas al vacío
  • Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Carcasa exterior rectangular con ranuras para refrigeración por convección
  • Hornos de tubo RHTV con marco para funcionamiento vertical
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Tubo de trabajo cerámico de material C799, incluidos los tapones de fibra para funcionamiento bajo el aire
  • Termopar tipo B
  • Unidad de suministro eléctrico con transformador de baja tensión y tiristor
  • Limitador de sobrecalentamiento con temperatura de desconexión ajustable para protección térmica clase 2 según EN 60519-2 como limitador de temperatura para proteger el horno y la carga y con gradiente de temperatura máximo seleccionable como protección del tubo
  • Switchgear y unidad de control independientes del horno en armario de suelo independiente
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Tipo de controlador P570
Descripción Vertical
Temperatura (métrico) 1600 °C
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 650 x 500 x 510 mm
Longitud (métrico) 380 mm
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 50 mm
Peso (métrico) 70 kg