Learn More
Nabertherm High Temperature Tube Furnace RHTC
Código de producto. 15988400 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones exteriores (L × An × Al):
430 x 600 x 580 mm
430 x 820 x 580 mm
430 1075 × 580 mm
Control de temperatura:
B410
C450
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones exteriores (L × An × Al) Control de temperatura Tamaño de la unidad
15988400 430 1075 × 580 mm C450 cada uno
15948400 430 x 600 x 580 mm C450 cada uno
15938400 430 x 600 x 580 mm B410 cada uno
15968400 430 x 820 x 580 mm C450 cada uno
15958400 430 x 820 x 580 mm B410 cada uno
15978400 430 1075 × 580 mm B410 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15988400 Proveedor Nabertherm N.º de proveedor RC381C5A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Hornos de tubo compactos con calentamiento de varillas SiC y switchgear y controlador integrados.El aislamiento de fibra de alta calidad garantiza tiempos de calentamiento y enfriamiento rápidos, mientras que las varillas de calentamiento SiC instaladas en paralelo al tubo de trabajo garantizan una excelente uniformidad de la temperatura.
  • Temperatura máxima: 1500 °C
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Enfriamiento activo de la carcasa para temperaturas de superficie bajas
  • Termopar tipo S
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • Preparado para el montaje de tubos de trabajo con bridas refrigeradas por agua
  • Tubo cerámico, calidad C 799
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Temperatura (métrico) 1500 °C
Control de temperatura C450
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 430 1075 × 580 mm
Longitud (métrico) 710 mm
Diámetro exterior (métrico) 80 mm
Peso (métrico) 90 kg