Learn More
Nabertherm™ Horno de tubo de alta temperatura RHTC
Código de producto. 17398099 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de controlador:
B510
C550
Dimensiones exteriores (L × An × Al):
430 x 600 x 580 mm
430 x 820 x 580 mm
430 1075 x 580 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de controlador Dimensiones exteriores (L × An × Al) Tamaño de la unidad
17398099 B510 430 x 600 x 580 mm cada uno
17308109 C550 430 x 600 x 580 mm cada uno
17318109 B510 430 x 820 x 580 mm cada uno
17328109 C550 430 x 820 x 580 mm cada uno
17338109 B510 430 1075 x 580 mm cada uno
17348109 C550 430 1075 x 580 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17398099 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor RC182L5A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Hornos de tubo compactos con calentamiento de varillas SiC y switchgear y controlador integrados.El aislamiento de fibra de alta calidad garantiza tiempos de calentamiento y enfriamiento rápidos, mientras que las varillas de calentamiento SiC instaladas en paralelo al tubo de trabajo garantizan una excelente uniformidad de la temperatura.
  • Temperatura máxima:de 1500 °C
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Enfriamiento activo de la carcasa para temperaturas de superficie bajas
  • Termopar tipo S
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • Preparado para el montaje de tubos de trabajo con bridas refrigeradas por agua
  • Tubo de cerámica, calidad C 799
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Tipo de controlador B510
Temperatura (métrico) 1500 °C
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 430 x 600 x 580 mm
Longitud (métrico) 230 mm
Diámetro exterior (métrico) 80 mm
Peso (métrico) 50 kg