Learn More
Nabertherm Horno de tubo de alta temperatura para funcionamiento horizontal, serie RHTH
Código de producto. 15928260 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del tubo de proceso (métrico):
80 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del tubo de proceso (métrico) Tamaño de la unidad
15928260 80 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15928260 Fournisseur Nabertherm Code fournisseur 001484530
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Los materiales de aislamiento de alta calidad hechos de placas de fibra formadas al vacío permiten un funcionamiento con ahorro de energía y un tiempo de calentamiento rápido debido al bajo almacenamiento de calor y la conductividad térmica.Los diferentes sistemas de suministro de gas permiten el desempeño bajo gases protectores o reactivos no inflamables o inflamables o bajo vacío.
  • Temperatura máxima: 1700 °C
  • Elementos calefactores MoSI2, montados verticalmente para facilitar su sustitución
  • Aislamiento con placas de fibra cerámica formadas al vacío
  • Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Carcasa exterior rectangular con ranuras para refrigeración por convección
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Tubo de trabajo cerámico de material C 799, incluidos los tapones de fibra para funcionamiento bajo el aire
  • Termopar tipo B
  • Unidad de suministro eléctrico con transformador de baja tensión y tiristor
  • Limitador de sobrecalentamiento con temperatura de desconexión ajustable para protección térmica clase 2 según EN60519-2 como limitador de temperatura para proteger el horno y la carga y con gradiente de temperatura máximo seleccionable como protección del tubo
  • Switchgear y unidad de control independientes del horno en armario de suelo independiente
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Spécification
Temperatura (métrico) 1700 °C
Control de temperatura P470
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 550 x 620 x 640 mm
Longitud (métrico) 530 mm
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 80 mm
Peso (métrico) 90 kg
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.