Learn More
Nabertherm Horno tubular de alta temperatura
Código de producto. 17899036 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Zona calentada:
200 mm
500 mm
750 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Zona calentada Tamaño de la unidad
17899036 750 mm cada uno
17879046 200 mm cada uno
17889036 500 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17899036 Proveedor Nabertherm N.º de proveedor RC383WAN
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Hornos de tubo horizontal de alta temperatura. Los materiales aislantes de alta calidad permiten un funcionamiento con ahorro de energía y un tiempo de calentamiento rápido.
  • Temperatura máxima: 1600 °C
  • Diámetro máximo del tubo exterior: 80 mm
  • Longitud calefactada: 230 mm
  • Carga conectada: 7,4 kW
  • Conexión eléctrica: trifásica
  • Peso: 50 kg
Por favor, tenga en cuenta: una caldera por debajo de 2,9 kW se entregará con un enchufe estándar del Reino Unido. Cualquier potencia superior a 2,9 kW se entregará con el enchufe CEE correspondiente. Para cualquier potencia superior a 2,9 kW, asegúrese de tener el enchufe necesario antes de comprar.
Especificaciones
Tipo de controlador P570
Para utilizar con (equipo) Tubos
Zona calentada 750 mm
Temperatura (métrico) 1600 °C
Tipo Horno de tubo
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 80 mm
Tensión 400 V