Learn More
Nabertherm Horno tubular de alta temperatura
Código de producto. 17879046 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Zona calentada:
200 mm
500 mm
750 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Zona calentada unitSize
17879046 200 mm cada uno
17889036 500 mm cada uno
17899036 750 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17879046 Proveedor Nabertherm N.º de proveedor RC183WAN
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hornos de tubo horizontal de alta temperatura. Los materiales aislantes de alta calidad permiten un funcionamiento con ahorro de energía y un tiempo de calentamiento rápido.
  • Temperatura máxima: 1600 °C
  • Diámetro máximo del tubo exterior: 80 mm
  • Longitud calentada: 230 mm
  • Carga conectada: 7,4 kW
  • Conexión eléctrica: trifásica
  • Peso: 50 kg
Especificaciones
Tipo de controlador P570
Para utilizar con (equipo) Tubos
Zona calentada 200 mm
Temperatura (métrico) 1600 °C
Tipo Horno de tubo
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 80 mm
Tensión 400 V