Learn More
Nabertherm™ Hornos de cámara de convección forzada, hornos de cámara de alta temperatura
Tienda Nabertherm ProductosDescripción
- Circulación de aire horizontal con distribución óptima a través de deflectores de acero inoxidable
- Gire la puerta con bisagras de la derecha
- Uniformidad de temperatura hasta +/- 4 °C según DIN 17052-1 (NAT 15/65 y NAT 30/85 hasta +/- 5 °C) en el espacio de trabajo vacío
- Una hoja de marco y raíles para dos bandejas adicionales incluidos en el alcance de entrega (NAT 15/65 y NAT 30/85 sin hoja de marco)
- Bastidor base incluido en la entrega, NAT 15/65 y NAT 30/85 diseñados como modelos de mesa
Por favor, tenga en cuenta: una caldera por debajo de 2,9 kW se entregará con un enchufe estándar del Reino Unido. Cualquier potencia superior a 2,9 kW se entregará con el enchufe CEE correspondiente. Para cualquier potencia superior a 2,9 kW, asegúrese de tener el enchufe necesario antes de comprar.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | B500 |
| Capacidad (métrico) | 120 L |
| Temperatura (métrico) | 850 °C |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 600 x 450 x 450 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 1420 x 890 x 1540 mm |
| Tensión | 400 V |
| Vataje | 14000 W |