Learn More
Nabertherm™ Hornos de cámara de convección forzada, hornos de cámara de alta temperatura
Código de producto. 17338049 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 L
60 L
120 L
250 L
500 L
Tipo de controlador:
B400
B500
B510
C540
C550
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de controlador unitSize
17338049 60 L B500 cada uno
17348049 60 L C540 cada uno
17398049 120 L B500 cada uno
17308059 120 L C540 cada uno
17358059 250 L B400 cada uno
17368059 250 L C540 cada uno
17318069 500 L B400 cada uno
17328069 500 L C540 cada uno
17378069 30 L B510 cada uno
17388069 30 L C550 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17338049 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur NA0683K2
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Los hornos de cámara con circulación de aire se caracterizan por su uniformidad de temperatura extremadamente alta.Adecuados para procesos como recocido, cristalización, precalentamiento, curado y fabricación de herramientas.
  • Circulación de aire horizontal con distribución óptima a través de deflectores de acero inoxidable
  • Gire la puerta con bisagras de la derecha
  • Uniformidad de temperatura de hasta +/- 4 °C según DIN 17052-1 (NAT 15/65 y NAT 30/85 hasta +/- 5 °C) en el espacio de trabajo vacío
  • Se incluye una hoja de marco y guías para dos bandejas adicionales en el ámbito de entrega (NAT 15/65 y NAT 30/85 sin hoja de marco)
  • Estructura base incluida en la entrega, NAT 15/65 y NAT 30/85 diseñada como modelo de sobremesa
Spécification
Tipo de controlador B500
Capacidad (métrico) 60 L
Temperatura (métrico) 850 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 500 x 350 x 350 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 1330 x 790 x 1440 mm
Tensión 400 V
Vataje 11000 W
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.