Descripción
- TMAX: 1650 °C
- Controlador: P470
- modelo de sobremesa
- Dimensiones internas: 185 x 180 x 185
- Dimensiones exteriores: 390 x 590 x 765 mm
- Volumen (pulg l): 2
- Carga conectada: 3,4 kW
- Conexión eléctrica 1-fase
- Peso: 50 kg
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | P470 |
| Descripción | Sistema de elevación inferior |
| Capacidad (métrico) | 2 l |
| Temperatura (métrico) | 1650 °C |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 185 × 180 × 185 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 390 × 590 × 765 mm |