Learn More
Nabertherm™ Hornos de alta temperatura con calentamiento de varillas SiC
Código de producto. 17317929 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 L
8 L
16 L
Temperatura (métrico):
1400 °C
1500 °C
1600 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Temperatura (métrico) unitSize
17317929 3 L 1600 °C cada uno
17387919 3 L 1400 °C cada uno
17347929 8 L 1400 °C cada uno
17357929 8 L 1500 °C cada uno
17317839 16 L 1500 °C cada uno
17367929 8 L 1600 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17317929 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor LC034H6ON5
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La durabilidad de las varillas SiC en uso periódico, en combinación con su alta velocidad de calentamiento, hacen que estos hornos de alta temperatura sean versátiles en el laboratorio.
  • Temperatura máxima:1400 °C, 1500 °C o 1600 °C
  • Cámara de horno revestida con material de fibra de primera clase y larga duración, sin clasificar
  • Carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Carcasa doble para temperaturas externas bajas y una alta estabilidad
  • Puerta elevadora opcional con superficie caliente orientada hacia fuera del operador
  • Sistema de conmutación con relés de estado sólido, potencia sintonizada a las varillas SiC
  • Fácil sustitución de las varillas de calentamiento
  • Abertura de entrada de aire ajustable, abertura de salida de aire en el techo
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Tipo de controlador C550
Capacidad (métrico) 3 L
Temperatura (métrico) 1600 °C
Tipo Horno
Incluye Calentamiento de varillas SiC
Dimensiones interiores (F x An x Al) 210 x 120 x 120 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 545 x 415 x 490 mm
Peso (métrico) 30 kg