Learn More
Nabertherm™ Hornos de alta temperatura con elementos calefactores de disiliciuro de molibdeno y aislamiento de fibra
Código de producto. 17397839 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 L
16 L
Temperatura (métrico):
1600 °C
1750 °C
1800 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
17397839 16 L 1800 °C cada uno
17347839 8 L 1600 °C cada uno
17357839 8 L 1750 °C cada uno
17367839 8 L 1800 °C cada uno
17377839 16 L 1600 °C cada uno
17387839 16 L 1750 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17397839 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor HT0358VNA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Debido a su sólida construcción y a su diseño independiente compacto, estos hornos de alta temperatura son perfectos para procesos en el laboratorio donde se necesita la máxima precisión.La uniformidad de la temperatura y los detalles prácticos establecen puntos de referencia de alta calidad.
  • Carcasa de doble carcasa con refrigeración por ventilador para temperaturas de carcasa bajas
  • Calentamiento desde ambos lados mediante elementos calefactores de disiliciuro de molibdeno
  • Aislamiento de fibra de alta calidad respaldado por un aislamiento especial
  • El aislamiento lateral construido con bloques machihembrados proporciona una baja pérdida de calor hacia el exterior
  • Aislamiento del techo de larga duración con suspensión especial
  • Puerta giratoria paralela guiada por cadena para una apertura y cierre definidos de la puerta
  • Ventilación de vapor en el techo del horno con aletas de aire de escape motorizadas, controladas mediante la función adicional del controlador
  • Elementos calefactores conmutados a través de tiristores
Por favor, tenga en cuenta: una caldera por debajo de 2,9 kW se entregará con un enchufe estándar del Reino Unido. Cualquier potencia superior a 2,9 kW se entregará con el enchufe CEE correspondiente. Para cualquier potencia superior a 2,9 kW, asegúrese de tener el enchufe necesario antes de comprar.
Especificaciones
Tipo de controlador P570
Capacidad (métrico) 16 L
Temperatura (métrico) 1800 °C
Incluye Elementos calefactores de disiliciuro de molibdeno y aislamiento de fibra
Dimensiones interiores (F x An x Al) 300 x 200 x 260 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 690 x 820 x 1860 mm
Tensión 400 V
Vataje 12500 W