Learn More
Nabertherm™ Horno de alta temperatura, calefacción SiC
Código de producto. 17377919 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 L
3 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17377919 1,5 L cada uno
17397919 3 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17377919 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor LC014H6ON1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La durabilidad de las varillas SiC en uso periódico, en combinación con su alta velocidad de calentamiento, hacen que estos hornos de alta temperatura sean versátiles en el laboratorio.
  • Controlador:C550.
  • Modelo de sobremesa
Especificaciones
Tipo de controlador C550
Descripción Puerta elevadora
Capacidad (métrico) 1,5 L
Temperatura (métrico) 1500 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 110 x 120 x 120 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 340 x 300 x 460 mm