Learn More
Nabertherm Horno de alta temperatura LHT 04/18
Código de producto. 31041719 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Conexión de gas
Conexión de gas, limitador de sobretemperatura
Limitador de sobretemperatura
Solo horno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye
31041719 Conexión de gas
31041717 Solo horno
31041711 Conexión de gas, limitador de sobretemperatura
31041712 Limitador de sobretemperatura
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31041719 Proveedor Nabertherm N.º de proveedor LHT438WN1G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Un horno multiuso de alta temperatura ideal para procesos de laboratorio y sinterización de materiales cerámicos avanzados.
  • Tmax 1600 °C, 1750 °C o 1800 °C
  • Los elementos calefactores de alta calidad hechos de disilicida de molibdeno ofrecen muy buena protección posible contra la interacción química entre la carga y los elementos calefactores
  • Apertura ajustable de entrada de aire
  • Abertura de aire de escape en el techo
  • Controlador con operación táctil P580 (50 programas con 40 segmentos cada uno)
  • Disponible con:
    • Limitador de sobretemperatura con temperatura de corte ajustable como limitador de temperatura para proteger la caldera y la carga
    • Puerto para termopar en el techo de la caldera
    • Conexión protectora de gas para purgar con proceso no inflamable, no hermético a gas
    • Sistema de suministro de gas manual o automático
    • Saggars apilables para cargar en hasta dos o tres niveles, según el modelo
Por favor, tenga en cuenta: una caldera por debajo de 2,9 kW se entregará con un enchufe estándar del Reino Unido. Cualquier potencia superior a 2,9 kW se entregará con el enchufe CEE correspondiente. Para cualquier potencia superior a 2,9 kW, asegúrese de tener el enchufe necesario antes de comprar.
Especificaciones
Tipo de controlador P580
Capacidad (métrico) 4 L
Temperatura (métrico) 1800 °C
Tipo Horno de mufla con puerta elevadora
Incluye Conexión de gas
Tensión 220/240 V