Learn More
Nabertherm Horno de alta temperatura LHT 04/18
Código de producto. 31041717 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Conexión de gas
Conexión de gas, limitador de sobretemperatura
Limitador de sobretemperatura
Solo horno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye
31041717 Solo horno
31041719 Conexión de gas
31041711 Conexión de gas, limitador de sobretemperatura
31041712 Limitador de sobretemperatura
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31041717 Proveedor Nabertherm N.º de proveedor LHT438WN1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un horno multiuso de alta temperatura ideal para procesos de laboratorio y sinterización de materiales cerámicos avanzados.
  • Tmáx 1600 °C, 1750 °C o 1800 °C
  • Los elementos calefactores de alta calidad hechos de disilicida de molibdeno ofrecen muy buena protección posible contra la interacción química entre la carga y los elementos calefactores
  • Apertura de entrada de aire ajustable
  • Abertura de aire de escape en el techo
  • Controlador con operación táctil P580 (50 programas con 40 segmentos cada uno)
  • Disponible con:
    • Limitador de sobretemperatura con temperatura de corte ajustable como limitador de temperatura para proteger el horno y la carga.
    • Puerto para termopar en el techo del horno
    • Conexión de gas protector para purgar con proceso no inflamable, no estanca al gas.
    • Sistema de suministro de gas manual o automático
    • Cestas apilables para cargar hasta en dos o tres niveles, según modelo
Especificaciones
Tipo de controlador P580
Capacidad (métrico) 4 L
Temperatura (métrico) 1750 °C
Tipo Horno de mufla con puerta elevadora
Incluye Solo horno
Tensión 220/240 V