Descripción
- Tmax 1600 °C, 1750 °C o 1800 °C
- Los elementos calefactores de alta calidad hechos de disilicida de molibdeno ofrecen muy buena protección posible contra la interacción química entre la carga y los elementos calefactores
- Apertura ajustable de entrada de aire
- Abertura de aire de escape en el techo
- Controlador con operación táctil P580 (50 programas con 40 segmentos cada uno)
- Disponible con:
- Limitador de sobretemperatura con temperatura de corte ajustable como limitador de temperatura para proteger la caldera y la carga
- Puerto para termopar en el techo de la caldera
- Conexión protectora de gas para purgar con proceso no inflamable, no hermético a gas
- Sistema de suministro de gas manual o automático
- Saggars apilables para cargar en hasta dos o tres niveles, según el modelo
Por favor, tenga en cuenta: una caldera por debajo de 2,9 kW se entregará con un enchufe estándar del Reino Unido. Cualquier potencia superior a 2,9 kW se entregará con el enchufe CEE correspondiente. Para cualquier potencia superior a 2,9 kW, asegúrese de tener el enchufe necesario antes de comprar.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | P580 |
| Capacidad (métrico) | 4 L |
| Temperatura (métrico) | 1750 °C |
| Tipo | Horno de mufla con puerta elevadora |
| Incluye | Conexión de gas, limitador de sobretemperatura |
| Tensión | 220/240 V |