Learn More
Nabertherm Horno de alta temperatura LHT 03/17
Código de producto. 31041714 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Solo horno
Código de producto. Incluye
31041714 Solo horno
1 options
Código de producto. 31041714 Proveedor Nabertherm N.º de proveedor LHT337WN1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Un horno multiuso de alta temperatura ideal para procesos de laboratorio y sinterización de materiales cerámicos avanzados.
  • Tmax 1600 °C, 1750 °C o 1800 °C
  • Los elementos calefactores de alta calidad hechos de disilicida de molibdeno ofrecen muy buena protección posible contra la interacción química entre la carga y los elementos calefactores
  • Apertura ajustable de entrada de aire
  • Abertura de aire de escape en el techo
  • Controlador con operación táctil P580 (50 programas con 40 segmentos cada uno)
  • Disponible con:
    • Limitador de sobretemperatura con temperatura de corte ajustable como limitador de temperatura para proteger la caldera y la carga
    • Puerto para termopar en el techo de la caldera
    • Conexión protectora de gas para purgar con proceso no inflamable, no hermético a gas
    • Sistema de suministro de gas manual o automático
    • Saggars apilables para cargar en hasta dos o tres niveles, según el modelo
Por favor, tenga en cuenta: una caldera por debajo de 2,9 kW se entregará con un enchufe estándar del Reino Unido. Cualquier potencia superior a 2,9 kW se entregará con el enchufe CEE correspondiente. Para cualquier potencia superior a 2,9 kW, asegúrese de tener el enchufe necesario antes de comprar.
Especificaciones
Tipo de controlador P580
Capacidad (métrico) 4 L
Temperatura (métrico) 1650 °C
Tipo Horno de mufla con puerta elevadora
Incluye Solo horno
Tensión 220/240 V