Learn More
Nabertherm™ Horno de alta temperatura, serie HTC 1600
Código de producto. 17397929 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 L
8 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17397929 8 L cada uno
17337929 3 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17397929 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor LC084K6ON8
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calentado por barras de SiC colgadas verticalmente.Especialmente adecuado para procesos de sinterización de hasta una temperatura de funcionamiento máxima de 1550 °C.
  • Temperatura máxima:de 1550 °C
  • Alojamiento de doble carcasa con refrigeración por ventilador para temperaturas de carcasa bajas
  • Calefacción desde ambos lados a través de varillas SiC montadas verticalmente
  • Aislamiento de fibra de alta calidad respaldado por un aislamiento especial
  • El aislamiento lateral construido con bloques machihembrados proporciona una baja pérdida de calor hacia el exterior
  • Aislamiento del techo de larga duración con suspensión especial
  • Puerta giratoria paralela guiada por cadena para una apertura y cierre definidos de la puerta sin destruir el aislamiento
  • Diseño de dos puertas (frontal/posterior) para hornos de alta temperatura
  • El sellado laberíntico asegura la menor pérdida de temperatura posible en el área de la puerta
  • Piso reforzado como protección para aislamiento de fibra y para cargar pesos pesados
  • Abertura del aire de escape en el techo del horno
  • Elementos calefactores conmutados a través de SCR‘s
  • Limitador de exceso de temperatura con temperatura de desconexión regulable para la clase 2 de protección térmica de acuerdo con la norma EN 60519-2 como limitador de temperatura para proteger el horno y la carga
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Tipo de controlador C550
Capacidad (métrico) 8 L
Temperatura (métrico) 1600 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 290 x 170 x 170 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 625 x 490 x 540 mm
Peso (métrico) 40 kg