Learn More
Thermo Scientific™ Paquete de repuesto de empalmes de alta temperatura
Código de producto. 16834316 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,4 mm (interior), 3,2 mm (exterior)
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
16834316 0,4 mm (interior), 3,2 mm (exterior) paquete de 5
1 options
Código de producto. 16834316 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 290VT221
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Replacement Ferrules only
Permite el funcionamiento de la línea de transferencia sin fugas y a alta temperatura en el Orbitrap-GC/MS con la facilidad de uso de los casquillos Vespel.
Utilice el kit de tuerca y empalme de alta temperatura Thermo Scientific™ GC-Orbitrap™ para obtener resultados sin fugas a una configuración de línea de transferencia de alta temperatura en el Orbitrap de cromatografía de gases (GC). Los empalmes Vespel SCP-5000 de alta temperatura (incluidas) permiten mantener una temperatura de la línea de transferencia de funcionamiento de al menos 320 °C sin deformación o descomposición del empalme (comunes en los empalmes estándar de grafito/Vespel por encima de los 280 °C), lo que evita que se produzcan fugas durante un periodo prolongado de tiempo. La tuerca con resorte incluida garantiza un ajuste estrecho entre la tuerca, el empalme y la línea de transferencia, lo que evita que se produzcan fugas.
Los casquillos SCP-5000 Vespel de alta temperatura con un diámetro interior de 0,4 mm pueden utilizarse con la mayoría de las columnas de cromatografía de gases con un diámetro interior de 0,1 a 0,25 mm. Los casquillos deben utilizarse junto con la tuerca de línea de transferencia ajustable de alta temperatura para GC-Orbitrap (incluida en el kit). Las tuercas y los casquillos se utilizan con el sistema Thermo Scientific™ Q Exactive™ GC Orbitrap™ GC-MS/MS y el sistema Thermo Scientific™ Exactive™ GC Orbitrap™ GC-MS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Paquete de repuesto de empalmes de alta temperatura
Descripción Paquete de repuesto de empalmes de alta temperatura
Longitud (métrico) 2,7 mm
Para utilizar con (equipo) Sistema GC-MS/MS Orbitrap Thermo Scientific Q Exactive y Sistema GC-MS Orbitrap Thermo Scientific Exactive
Material Vespel
Cantidad Pack of 5
Diámetro interior (métrico) 0,4 mm (interior), 3,2 mm (exterior)