Learn More
Brady™ Cinta de etiquetas de poliimida ignífuga de alta temperatura para cables y alambres, para impresoras M7
Código de producto. 17898464
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,5 x 1 in
0,75 x 1,5 in
1 x 1,5 in
50 ft x 1 in
50 ft x 1,5 in
50 ft x 2 in
Color:
Amarillo
Blanco
Formato:
Continua
Troquelado
Forma:
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 250
paquete de 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color Formato Forma unitSize
17898464 50 ft x 1,5 in Blanco Continua Rectángulo cada uno
17858824 0,5 x 1 in Blanco Troquelado Rectángulo paquete de 500
17868984 0,75 x 1,5 in Blanco Troquelado Rectángulo paquete de 250
17829094 1 x 1,5 in Blanco Troquelado Rectángulo paquete de 250
17868414 50 ft x 1 in Blanco Continua Rectángulo cada uno
17818144 50 ft x 1 in Amarillo Continua Rectángulo cada uno
17858284 50 ft x 1,5 in Amarillo Continua Rectángulo cada uno
17848974 50 ft x 2 in Blanco Continua Rectángulo cada uno
17829134 50 ft x 2 in Amarillo Continua Rectángulo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17898464 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 173269
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las envolturas de cables ignífugas son ideales para aplicaciones de cables y mazos de cables y aplicaciones de etiquetas donde se requieren propiedades de autoextinción.
  • Material de poliimida diseñado específicamente para autoextinguirse y evitar que las llamas se propaguen.
  • El material de acabado mate con adhesivo acrílico permanente se puede imprimir por transferencia térmica o por matriz de puntos.
  • Temperatura de servicio de -40 °F a 212 °F (-40 °C a 100 °C)
  • Fabricado en material de poliimida B-472
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM B 117, ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AS-81531
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Continua
Material Poliimida
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Sin látex N.º
Cantidad 50 ft.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0,0032 in
Grosor (métrico) 0.081 mm
Dimensiones (L x An) 50 ft x 1,5 in
Longitud (imperial) 50 ft.
Longitud (métrico) 15.24 m
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38.1 mm
Alternate Part Number M7C-1500-472