Learn More
Notrax Superficie de trabajo de mesa ESD estática-disipadora con tres capas High Tech POP™
Código de producto. 17772288
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
61 cm
76 cm
91 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
17772288 91 cm cada uno
17752288 61 cm cada uno
17762288 76 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17772288 Proveedor Notrax N.º de proveedor 828C3660BU
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Superficie de trabajo de espuma de vinilo estática-disipadora gruesa y cómoda con construcción de tres capas y un centro conductor para una disipación de carga extremadamente estable. Protege los componentes sensibles a salvo de los impactos estáticos perjudiciales.
  • Línea especializada de accesorios ESD para garantizar un lugar de trabajo libre de estática y proteger a los empleados y equipos eléctricos sensibles
  • Utilice estos accesorios para conectar la superficie de trabajo de la mesa, los empleados y el material conductor a un punto de conexión a tierra común
  • Esto crea un equilibrio entre todos los artículos y el personal para garantizar que la electricidad estática fluya a tierra de manera controlada
  • Para su uso en zonas de trabajo ESD para proteger componentes sensibles a la electrostática
  • Superficie de trabajo de vinilo estático-disipador que da carga estática de elementos conductores colocados en ella
  • Protege la mesa y mantiene los componentes sensibles a salvo de los impactos estáticos perjudiciales
  • Superficie superior lisa resistente a la abrasión y fácil de limpiar con los instrumentos recomendados
  • Limpiador de alfombrilla 057
  • Cable de conexión a tierra opcional
  • Espuma de vinilo microcelular tratada con propiedades disipativas estáticas
  • Cumple con la norma EOS/ESD-S4, resistencia medida Rg 107 Ω y Rp 108 Ω
  • Carga electrostática (prueba caminando), cumple con las normas ISO6356 y EN1815
Especificaciones
Color Azul
Longitud (imperial) 60 ft
Longitud (métrico) 1829 cm
Material Vinilo microcelular
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 91 cm