Learn More
Grant Instruments™ Minicentrífuga de alta velocidad
Código de producto. 13445056
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
12 microtubos de 1,5/2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
13445056 12 microtubos de 1,5/2 mL cada uno
1 options
Código de producto. 13445056 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor MICROSPIN 12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00€
    1234.00€ / paquete de 1
    Ahorro 96.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Microcentrífuga de sobremesa compacta de alta velocidad Microspin-12 con rotor integrado para 12 microtubos de 1,5/2 ml. Ideal para laboratorios biomédicos.
  • Rango de ajuste de temperatura ºambiente: +4 °C a +º25 °C (apto para usar en cámaras frigoríficas)
  • Velocidad de centrifugación: 100-14.500 rpm, RCF 12.400 xg
  • El rotor angular fijo de aluminio admite 12 microtubos de 1,5/2 ml, suministrados con adaptadores para tubos de 0,2 ml y 0,5 ml
  • Funcionamiento programado (de 1 a 30 minutos), con apagado automático
  • Tamaño muy reducido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +4° hasta 25 °C
Volumen (métrico) 12 microtubos de 1,5/2 mL
Admite 12 microtubos de 1,5/2 ml
Velocidad De 100 a 14500 r. p. m.
Temporizador De 1 a 30 min
Tensión 120 o 230 V