Learn More
Grant Instruments Minicentrífuga de alta velocidad
Código de producto. 30274335
Change view
Click to view available options
Capacidad:
12 x 1,5/2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
30274335 12 x 1,5/2 mL cada uno
1 options
Código de producto. 30274335 Proveedor Grant Instruments N.º de proveedor MICROSPIN 12 PLUS
Centrífuga de sobremesa compacta programable diseñada para laboratorios biomédicos.
  • Microspin 12 Plus se utiliza para la extracción de muestras de ARN/ADN, sedimentación de componentes biológicos, análisis bioquímico y químico de micromuestras.
  • Un motor sin escobillas proporciona un rendimiento silencioso a la máxima velocidad y una larga vida útil.
  • Un rotor angular está diseñado para acomodar 12 Eppendorf microtubos y columnas de centrifugación.
  • El rotor está fabricado en aluminio, está equipado con tapa de fijación y está incluido en la especificación estándar de la centrífuga.
  • El flujo de aire constante alrededor del rotor reduce el riesgo de sobrecalentamiento de las muestras durante el funcionamiento.
  • Los insertos protectores de metal en el interior de la carcasa y la tapa, el apagado automático por desequilibrio y el bloqueo de la tapa proporcionan un funcionamiento seguro. La finalización de la centrifugación se indica mediante una señal sonora.
  • La fuente de alimentación externa permite el funcionamiento de Microspin 12 Plus en cámaras frigoríficas (a temperaturas ambiente de 4 °C a 40 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 12 x 1,5/2 mL
Vel. máx 16,220 rpm
RCF máx. 15,994 x g
Pantalla LCD
Altura exterior (imperial) 5 in
Altura exterior (métrico) 125 mm
Longitud (imperial) exterior 9,45 in
Longitud (métrico) exterior 240 mm
Temporizador 90 min
Anchura exterior (imperial) 7,87 in
Anchura exterior (métrico) 200 mm
Certificaciones/conformidad CE
Tipo Microcentrífuga
Incluye Adaptadores de microtubos
Amperaje 2,5 A
Ventilado/a Sí
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 240 x 200 x 125 mm
Tipo de controlador Controlador de membrana montado
Fondo (imperial) 9,45 in
Fondo (métrico) 240 mm
Para utilizar con (equipo) Microtubos
Modelo MICROSPIN 12 PLUS
Vataje 60 W
Intervalo de fuerza máxima 53 a 15.588 xg
Intervalo de velocidad máxima 1.000 a 16.250 rpm
Rotor incluido Sí
Garantía 2 años
Refrigerado No
Sistema de accionamiento Sin escobillas
Tiempo de actividad 15 segundos a 90 minutos.
Estándares EC
Peso neto 3.5 kg
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 230 V
Color Blanco, azul
Cantidad 1 unidad