Descripción
La microcentrífuga Corning LSE de alta velocidad incluye una interfaz de control digital fácil de usar y un rendimiento de alta velocidad para separaciones rápidas de proteínas y ácidos nucleicos. Se utilizan dos mandos de control para ajustar con precisión la velocidad del rotor y el tiempo de ejecución, y los parámetros se muestran en pantallas LED fáciles de leer. Pulse el mando de 'velocidad/fuerza G' para alternar la visualización entre rpm y fuerza G calculada.
La microcentrífuga de alta velocidad LSE incorpora un accionamiento sin escobillas y un exclusivo sistema de refrigeración por aire para reducir el ruido y minimizar el calentamiento de las muestras incluso durante ciclos prolongados a máxima velocidad.
- Aceleración rápida a una velocidad máxima de 13.300 rpm/16.300 x g
- Completo con un fácil acceso, rotor de 24 x 1,5/2,0 ml; sistema de control digital preciso
- Permite ajustar y ver la velocidad del rotor en rpm o fuerza g.
- Funcionamiento silencioso y fresco, incluso a máxima velocidad
Especificaciones
Especificaciones
| Requisitos eléctricos | 50/60 Hz |
| Modelo | 6766-HS |
| Dimensiones (Al x An x F) | 21,6 x 29,3 x 23,5 cm |
| Tipo de producto | Microcentrífuga |