Learn More
Snijders Scientific Cámara de crecimiento de plantas de alta especificación
Código de producto. 11941496
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
MC1000
MC1750
Capacidad (métrico):
1000 L
1750 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11941496 MC1750 1750 L cada uno
11921496 MC1000 1000 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11941496 Proveedor Snijders Scientific N.º de proveedor MC1750
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La cámara de crecimiento de plantas de alta especificación ofrece patrones de crecimiento de plantas reproducibles durante todo el ciclo de crecimiento.
  • Totalmente programable, con hasta 100 programas y todas las características necesarias para la investigación actual de crecimiento de plantas en tiempo real
  • Temperatura, humedad e iluminación ajustables para ciclos de día y noche
  • Las opciones de iluminación van de 400 μmol m-2 s-1 a 1200 μmol m-2 s-1 máximo, incluido en los ciclos de atenuación y amanecer/anochecer
  • Amplio intervalo de temperatura, de 4 °C a 50 °C
  • Área de la superficie de crecimiento neto:De 0,9 a 1,8 m2 (MC1000), de 1,4 a 2,8 m2 (MC1750)
  • Altura de crecimiento:1,2 m 
  • Diseño universal para atender todas las necesidades del usuario para las pruebas in vivo
  • Sistema de refrigeración respetuoso con el medio ambiente y la energía (sin CFC)
  • Conexión Ethernet para la pantalla de visualización en línea en PC y/o teléfono móvil Android
  • Conexión Ethernet para recibir alarmas por correo electrónico
Especificaciones
Tipo de controlador mTRON T
Capacidad (métrico) 1750 L
Humedad relativa Del 40 al 95%
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 50 °C
Sensor de humedad Sensor capacitivo
Fuente de humedad ultrasónico
Modelo MC1750
Velocidad De 0,1 a 0,5 m/s
Exactitud de temperatura ± 1,0 °C
Sensor de temperatura Sensor capacitivo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1050 x 2415 x 2045 mm
Dimensiones (L x An x Al) Interior 800 x 1850 x 1150 mm