Learn More
Thermo Scientific™ High Select™ Depletion Spin Columns
Código de producto. 15870863 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 columnas
24 columnas
50 mL
6 columnas
Tipo de producto:
Columna
Resina
Diana de purificación:
HSA/inmunoglobulina
Proteína abundante Top14
Tamaño de la unidad:
50 ml
paquete de 10
paquete de 24
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Diana de purificación unitSize
15870863 50 mL Resina Proteína abundante Top14 50 ml
15802684 6 columnas Columna HSA/inmunoglobulina paquete de 6
15812684 24 columnas Columna HSA/inmunoglobulina paquete de 24
15822684 10 columnas Columna HSA/inmunoglobulina paquete de 10
15832684 50 mL Resina HSA/inmunoglobulina 50 ml
15862684 10 columnas Columna Proteína abundante Top14 paquete de 10
15842684 6 columnas Columna Proteína abundante Top14 paquete de 6
15852684 24 columnas Columna Proteína abundante Top14 paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15870863 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A36372
Reduzca la albúmina, las inmunoglobulinas y otras proteínas de alta abundancia del suero o plasma humano en preparación para el análisis de espectrometría de masas, o la electroforesis en gel 1D y 2D mediante columnas de centrifugación o resina High­Select.
Los análisis de fluidos humanos suelen complicarse con frecuencia debido a la presencia de altas concentraciones de proteínas de suero, incluida albúmina e IgG, que pueden alcanzar más del 70 % de las proteínas del suero. La eliminación de albúmina, inmunoglobulinas y otras proteínas abundantes es esencial para el estudio de proteínas de baja abundancia. Las columnas de centrifugación y resinas de agotamiento de proteínas abundantes de HSA/immunoglobulina Thermo Scientific High-Select y Top 14 permiten el agotamiento de las proteínas más abundantes en suero y plasma humano para mejorar la detección de proteínas de baja abundancia mediante análisis de espectrometría de masas o electroforesis en gel 1D o 2D.
Flexible: resina proporcionada en formatos de columna mini y midi, así como a granel para opciones de llenado personalizadas
Optimizado: elimina el > 95 % de IgG y el > 95 % de albúmina (HSA/inmunoglobulina); elimina el > 95 % de IgG y el > 95 % de albúmina, además de otras 12 proteínas abundantes (Top 14)
Rápido: procesa muestras en ∼ 10 minutes
Rentable: las columnas de centrifugación rentables tienen un precio de un solo uso
Menor arrastre: el uso único evita el arrastre de proteínas y la variabilidad experimental
La resina de agotamiento de HSA/inmunoglobulina High-Select utiliza anticuerpos antiHSA y antiinmunoglobulina inmovilizados altamente específicos (IgG, IgA, IgM, IgD e IgE) para eliminar la seroalbúmina humana (HSA) y todas las subclases principales de inmunoglobulinas de suero y plasma. La resina de agotamiento de proteínas de alta abundancia High Select Top14 utiliza anticuerpos inmovilizados altamente específicos para eliminar la seroalbúmina humana (HSA), albúmina, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, cadenas ligeras kappa y lambda, alfa-1-acidoglicoproteína, alfa-1-antitripsina, alfa-2-macroglobulina, apolipoproteína A1, fibrinógeno, haplobtogina y transferrina del suero, plasma o líquidos cefalorraquídeos Las resinas se suministran en un formato de columna de centrifugación económico y práctico diseñado específicamente para el procesamiento en un solo paso y un solo uso o a granel para el llenado personalizado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Resina
Línea de productos High Select
Contenido y almacenamiento Almacenar de 2–8 °C.
Etiqueta o tinte Sin marcar
Condiciones de envío Hielo húmedo
Material de partida Plasma, Suero
Tipo de producto final proteína
Paso del flujo de trabajo Agotamiento de proteínas
Cantidad 50 mL
Diana de purificación Proteína abundante Top14
Formulario Mediciones