Descripción
El sistema de PCR en tiempo real 7500 Fast ofrece resultados precisos con ciclos térmicos rápidos en un formato estándar de 96 pocillos. Consiga un análisis de HRM de alto rendimiento con el 7900HT de 384 pocillos, el sistema de alto rendimiento de referencia.
El análisis de fusión de alta resolución (HRM) es una alternativa a la detección de secuencias de dHPLC de nuevas variantes de genes. La aplicación AB HRM no requiere cambios de temperatura, lo que resulta en una mayor probabilidad de identificar nuevas mutaciones homocigóticas que los métodos que requieren cambios de temperatura.
• Acorte el tiempo de análisis mediante la llamada automática a los genotipos y la omisión automática de los controles sin plantilla
• Minimice el análisis de sujetos mediante la agrupación automática de grupos de variantes desconocidas
• Permita una revisión sencilla de los datos con vistas de gráficos personalizables, ventanas ampliables y asignación de color con un solo clic para resaltar las curvas de interés.
• Capacidad para analizar múltiples objetivos (ensayos) en una placa
Identifique más variantes nuevas, de forma rápida y precisa
La capacidad para identificar fácilmente nuevas variantes es clave para el éxito de las aplicaciones de HRM. Al eliminar el paso de cambio de temperatura, la solución de HRM Applied Biosystems fue capaz de distinguir claramente las muestras de variantes homocigotas de las muestras homocigotas de tipo natural en el 97,5 % de la población, mientras que el otro sistema de HRM del Competidor R solo fue capaz de distinguirlas en el 10 % de la población. Todos los genotipos fueron llamados automáticamente por los respectivos paquetes de software y no fueron alterados por el operador. SNP Clase 1 (A/G), múltiples réplicas técnicas de nueve muestras de ADN que representan tres genotipos: homocigotos naturales (G/G), homocigotos mutantes (A/A) y heterocigotos (A/G).
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 1 CD de software |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 Fast |