Learn More
Chemetrics™ Fotómetro de COD de gama alta
Código de producto. 11752103
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Viales CHEMetrics de 0 a 1500 ppm de intervalo alto de COD (números de ref. K-7360S, K-7365, K-7361S, K-7366) y viales de intervalo alto+ de COD de 0 a 15 000 ppm (números de ref. K-7370S, K-7375, K-7371S, K-7376)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11752103 Viales CHEMetrics de 0 a 1500 ppm de intervalo alto de COD (números de ref. K-7360S, K-7365, K-7361S, K-7366) y viales de intervalo alto+ de COD de 0 a 15 000 ppm (números de ref. K-7370S, K-7375, K-7371S, K-7376) cada uno
1 options
Código de producto. 11752103 Proveedor Chemetrics™ N.º de proveedor A7325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.00€
    609.12€ / paquete de 1
    Ahorro 42.88€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Viales CHEMetrics de 0 a 1500 ppm de intervalo alto de COD (números de ref. K-7360S, K-7365, K-7361S, K-7366) y viales de intervalo alto+ de COD de 0 a 15 000 ppm (números de ref. K-7370S, K-7375, K-7371S, K-7376)
Incluye 4 pilas AAA
Tipo Fotómetro de COD (intervalo alto)