Learn More
Fistreem™ Puri-Fi™ Desionizador desechable
Código de producto. 12824072
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
390 mm
690 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12824072 690 mm cada uno
12814072 390 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12824072 Proveedor Fistreem™ N.º de proveedor DCF725L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00€
    310.06€ / paquete de 1
    Ahorro 62.94€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Utilice estos cartuchos resistentes a la presión y completamente desechables para aplicaciones en línea. Fistreem™ Puri-Fi™ Los desionizadores desechables contienen resina de intercambio iónico de alta calidad y ofrecen a los usuarios una variedad de medios para purificar el agua para adaptarse a las necesidades individuales.
  • Se instalan en instantes y se reemplazan fácilmente cuando se agotan.
  • Se ofrece soporte de montaje en pared para cartuchos de longitud estándar.
  • La pureza del agua se indica mediante el cambio de color de la resina en dos ''ventanas'' en la carcasa de los cartuchos.
  • Producirá agua con una calidad de conductividad de hasta 0,1 uS cm.
  • Se ofrecen dos tamaños de desionizador para satisfacer la demanda de los usuarios.
  • Los cartuchos de eliminación orgánica contienen carbón activado para eliminar eficazmente los compuestos orgánicos y el cloro de los suministros de agua de alimentación.
  • Incorpora un filtro de 50 micras para eliminar partículas.
  • Los filtros de partículas contienen fibra enrollada para eliminar partículas de los suministros de agua de alimentación. Eliminación hasta 50 micras
Especificaciones
Caudal 30 l/h
Tipo de resina Resina de intercambio iónico de alta calidad
Para utilizar con (aplicación) Purificación de agua, aplicaciones en línea
Presión 500 kPa
Cantidad 1 unidad
Tipo Bantam
Longitud (métrico) 690 mm
Diámetro (métrico) 77 mm