Learn More
Fistreem™ Puri-Fi™ Desionizador desechable
Descripción
- Instalados en cuestión de segundos, se reemplazan fácilmente cuando se agotan
- El soporte de montaje, los conectores de manguera y la válvula de flujo no están incluidos y están disponibles por separado como accesorios opcionales
- La pureza del agua se indica mediante un cambio de color de resina en dos 'ventanas' de la vaina del cartucho
- Producirá una calidad de agua de hasta 0,1uS cm de conductividad
- Se ofrecen dos tamaños de desionizador para satisfacer la demanda de los usuarios
- Los cartuchos de eliminación orgánica contienen carbón activado para eliminar eficazmente los compuestos orgánicos y el cloro del suministro de agua de alimentación
- Incorpora un filtro de 50 micras para eliminar partículas
- Los filtros de partículas contienen fibra enrollada para eliminar partículas de los suministros de agua de alimentación. Eliminación hasta 50 micras
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | 30 l/h |
| Tipo de resina | Resina de intercambio iónico de alta calidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de agua, aplicaciones en línea |
| Presión | 500 kPa |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Bantam |
| Longitud (métrico) | 390 mm |
| Diámetro (métrico) | 77 mm |